MABE1911
Anti-Daxx Antibody, clone Daxx5.14
clone DAXX5.14, from mouse
Synonym(e):
Death domain-associated protein 6, hDaxx, ETS1-associated protein 1, EAP1, Fas death domain-associated protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DAXX5.14, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAXX(1616)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Daxx in Western Blotting applications (Nefkens, I., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 3):513-24).
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Daxx in human testis tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable