MABE1805
Anti-Rabex-5 Antibody, clone G32
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
G32, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 56.89 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RABGEF1(2742)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rabex-5 in lysates from HeLa cells transfected with either Rabex-5 siRNA or Lamin siRNA. Higher expression was detected in Lamin siRNA transfected HeLa cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rabex-5 in Western Blotting applications (Penengo, L., et al. (2006). Cell. 124(6): 1183-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable