MABE1664
Anti-INK4b (p15) Antibody, clone GF10 (10C7A6)
culture supernatant, clone GF10 (10C7A6), from mouse
Synonym(e):
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B, MTS-2, Multiple tumor suppressor 2, p14-INK4b, p15-INK4b, p15INK4B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GF10 (10C7A6), monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDKN2B(1030)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected INK4b (p15) in 50 µg of HEK293T cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable