MABE1025
Anti-Tankyrase-2 Antibody, clone 2F5.1
clone 2F5.1, from mouse
Synonym(e):
TANK2, Tankyrase-2, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 6, ARTD6, Poly [ADP-ribose] polymerase 5B, TNKS-2, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2, Tankyrase II, Tankyrase-like protein, Tankyrase-related protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNKS2(80351)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Allgemeine Posttranslationsmodifikation
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable