MABC543
Anti-FBPase 1, clone 13A8.1 Antibody
clone 13A8.1, from mouse
Synonym(e):
Fructose-1,6-bisphosphatase 1, FBPase 1, D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 1, Liver FBPase
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13A8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBP1(2203)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FBPase 1 in 10 µg of mouse stomach tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable