MABC1614
Anti-AATF Antibody, clone 1B2D8
from rat
Synonym(e):
Protein AATF, Apoptosis-antagonizing transcription factor, Rb-binding protein Che-1, Traube protein
About This Item
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AATF(26574)
mouse ... Aatf(56321)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AATF in Western Blotting applications (Ishigaki, S., et. al. (2010). Cell Death Differ. 17(5):774-86).
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable