MAB8671F
Anti-Influenza B Antibody, Core, clone 22D5-12-13, FITC-conjugated
clone 22D5-12-13, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
22D5-12-13, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable