MAB5260Z
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, clone 27/21, azide free
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
NGF, MAB5260
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
27/21, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, bovine, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NTF3(4908)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurochemie & Neurotrophine
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Brain tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable