Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 642,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
54.1, monoclonal
species reactivity
rat, monkey, human, Xenopus
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IC verwendet.
RIA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in RIA verwendet.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde zur ELISA verwendet.
Immunhistochemie: 1:500–2.000 auf mit 2–4%igem Paraformaldehyd fixiertem Gewebe: in der Regel freischwebende, gefrorene oder Vibratomschnitte, 24–48 Stunden bei 4 °C. Formalinfixierte Paraffinschnitte wurden mit ähnlichen Verdünnungen und Inkubationszeiten verwendet. Darauf achten, das Gewebe nicht zu überfixieren. Klon 54.1 wird sowohl für die Licht- als auch Elektronenmikroskopie verwendet.
Western Blot:
1:500 mit 50 Mikrogramm Material je Bahn. Erkennt eine 103-116-kDa-Bande.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Rattenhirn- und -rückenmarkgewebe
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
NMDAR1-repräsentatives Färbungsmuster/Morphologie in Rattenrückenmark mit einer 1:200-Verdünnung. Die Immunreaktivität erscheint als Färbung von Neuronen in der integralen Membran und Nervenfasern. Schnellschnitt. Beispiele der IHC-Färbung von Schnellschnitten: Rattenrückenmark
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information frog ... Grin1(780048) | Gene Information human ... GRIN1(2902) | Gene Information rat ... Gpr132(314480) | Gene Information human ... GRIN1(2902) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity rat, monkey, human, Xenopus | species reactivity rat, mouse | species reactivity rat | species reactivity mouse, human, rat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 54.1, monoclonal | clone 1.17.2.6, monoclonal | clone 1.17.2.6, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c