Fortfahren mit
MAB350
Anti-Enkephalin-Antikörper, Klon NOC1
culture supernatant, clone NOC1, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-CBF, Anti-CBF2, Anti-HSP-CBF, Anti-NOC1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
NOC1, monoclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
21
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NOC1, monoclonal
species reactivity
guinea pig, rabbit, rat, hamster
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CEBPZ(10153)
Immunogen
Leu5-Enkephalin, konjugiert mit BSA.
Application
Dieser Anti-Enkephalin-Antikörper, Klon NOC1, ist für die Verwendung in IC und IH zum Nachweis von Enkephalin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuroinflammation & Schmerz
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:100-1:400 auf 10 μm Kryostatschnitten des Hirnstamms von Ratten und Meerschweinchen unter Verwendung fluoreszenzmarkierter sekundärer Antikörper zum Nachweis (Cuello, 1984; MacMillan und Cuello, 1986).
Immunzytochemie: 1:300 auf Primärkulturen von Rattenstriatal- und Hippocampusneuronen unter Verwendung eines Cy2- oder Cy3-konjugierten sekundären Antikörpers zum Nachweis (Saudou, 1998).
Radioimmunoassay (Cuello, 1984)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Met5- und Leu5-Enkephalin. Zeigt etwa 40 % Kreuzreaktivität mit C-terminalen verlängerten Met-Enkephalin-Hexapeptiden und 7 % Kreuzreaktivität mit dem verlängerten Heptapeptid (-Arg-Phe-OH), erkennt aber kein Pro-Enkephalin oder andere endogene Peptide (Cuello, 1984). Durch Immunhistochemie markiert der Antikörper alle Stellen, von denen bekannt ist, dass sie Enkephalin exprimieren, und zeigt keine Kreuzreaktivität mit Beta-Endorphin oder Dynorphin (Cuello, 1984; MacMillan und Cuello, 1986).
Physical form
Lyophilisierter Überstand, ohne Konservierungsstoffe.
Preparation Note
Lyophilisierte Antikörper können bis zu drei Monate lang bei 2–8 °C aufbewahrt werden und sollten für längere Zeiträume bei -20 °C gelagert werden. Mit 100 μL sterilem entionisiertem Wasser rekonstituieren. Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1406937HPA052065AB1975
description
culture supernatant, clone NOC1, Chemicon®
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
serum, Chemicon®
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
NOC1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... CEBPZ(10153)
Gene Information
human ... CEBPZ(10153)
Gene Information
human ... CEBPZ(10153)
Gene Information
rat ... Penk(29237)
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
species reactivity
guinea pig, rabbit, rat, hamster
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)