Fortfahren mit
MAB3448
Anti-Heterochromatin-Protein-1 β Antikörper, Klon 1MOD-1A9
ascites fluid, clone 1MOD-1A9, Chemicon®
Synonym(e):
HP1b
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 714,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1MOD-1A9, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
62
€ 714,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1MOD-1A9, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX1(10951)
General description
28 kDa
Chromatin assembly factor-1 (CAF-1) ist ein Proteinkomplex mit mehreren Untereinheiten, der drei als p150, p60 und p48 bekannte Polypeptiduntereinheiten umfasst. CAF-1 ist ein Assemblierungsfaktor, der neu synthetisierte und acetylierte Histone H3/H4 bei der DNA-Replikation in entstehendes Chromatin einlagert.
Heterochromatin wurde als dicht gewickeltes Chromatin charakterisiert, das allgemein in der späten S-Phase repliziert eine geringe Gendichte aufweist und große Blöcke sich widerholender DNA enthält, die für DNA-Modifikationsreagenzien relativ unzugänglich is. In der späten S-Phase assoziiert p150 direkt mit Heterochromatin-assoziierten Proteinen 1 (HP1α, HP1β und HP1γ). Wenn Zellen sich auf die Mitose vorbereiten, dissoziieren CAF-1 p150 und einige HP1 schrittweise von Heterochromatin, was mit der Phosphorylierung von Histon H3 übereinstimmt. Die HP1-Proteine re-assoziieren am Ende der Mitose wieder mit dem Chromatin, wenn das Histon H3 dephosphoryliert wird.
Immunogen
Rekombinantes Maus-HP1beta..
Application
Verwenden Sie Anti-Heterochromatin-Protein-1-β-Antikörper, Klon 1MOD-1A9 (monoklonaler Maus-Antikörper) validiert in ELISA, ICC, IHC, IP und WB zum Nachweis von Heterochromatin Protein-1-β auch bekannt als HP1b.
Western-Blot: 1:500–1:5.000
Immunfluoreszenz: 1:500–1:5.000
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000
Immunpräzipitation: 1:500–1:5.000
ELISA: 1:500-1:5.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem Heterochromatin-Protein-1 b (HP1b).
Analysis Note
Kontrolle
HeLa, 293 oder NIH/3T3-Zelllysaten
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE664SAB1402535MAB3584
description
ascites fluid, clone 1MOD-1A9, Chemicon®
description
clone 5E9.1, from mouse
description
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
ascites fluid, clone 2HP-1H5, Chemicon®
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
clone
1MOD-1A9, monoclonal
clone
5E9.1, monoclonal
clone
4E12, monoclonal
clone
2HP-1H5, monoclonal
Gene Information
human ... CBX1(10951)
Gene Information
human ... CBX1(10951)
Gene Information
human ... CBX1(10951)
Gene Information
human ... CBX5(23468)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)