Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 |
Über diesen Artikel
€ 453,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CK2, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT18(3875)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Zytokeratine
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Zytokeratin 18 in Blasengewebe nach (Moll, R., et al. (1988). Am. J. Pathol. 132(1): 123-44.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Zytokeratin 18 in Duktalkarzinom der Brust, Basalzellepitheliom, Plattenepithelzellkarzinom der Zunge, Plattenepithelzellkarzinom der Epiglottis und Plattenepithelzellkarzinom des Ösophagus nach (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Zytokeratin 18 in HeLa-Zelllysat nach (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Zytokeratin 18 in humanem Epitheliengewebe, Gebärmutter (Cervixdrüsen), submukosalen Drüsen des Ösophagus und Plazentagewebe nach (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) |
| clone CK2, monoclonal | clone IB4, monoclonal | clone L2A1, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c