Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F10.2, monoclonal
Application:
IF, IHC (p)
Citations:
122
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4F10.2, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Dbh(280758)
rat ... Dbh(25699)
General description
Dopamin-Beta-Hydroxylase (DBH), der strukturelle Locus, der das DβH-Enzym kodiert, ist ein wichtiger quantitativer Trait-Locus, der die Plasma-DβH-Aktivität beeinflusst, wobei ein Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP) bis zu 50 % der Varianz ausmacht. Mutationen der DBH scheinen für das seltene Syndrom des DβH-Mangels verantwortlich zu sein. Es ist als einziges Enzym an der Synthese von niedermolekularen Neurotransmittern beteiligt, das membrangebunden ist, so dass Noradrenalin und Adrenalin die einzigen Transmitter sind, die in Vesikeln synthetisiert werden. Es wird in noradrenergen Nervenendigungen des zentralen und peripheren Nervensystems sowie in chromaffinen Zellen des Nebennierenmarks exprimiert.
Immunogen
Aufgereinigtes DBH des Rindes.
Application
Der Anti-Dopamin-β-Hydroxylase-Antikörper, Klon 4F10.2, weist den Gehalt von Dopamin-β-Hydroxylase nach und wurde für die Verwendung in IH, IH(P) und IF in Publikationen beschrieben und validiert.
Indirekte Immunfluoreszenz:
Die Verdünnung 1:300–1:500 einer vorherigen Charge wurde für Rattenhirngewebe verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Abbildungen aus einer vorherigen Charge.
Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Rattenrückenmark
Die Verdünnung 1:300–1:500 einer vorherigen Charge wurde für Rattenhirngewebe verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Abbildungen aus einer vorherigen Charge.
Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Rattenrückenmark
Biochem/physiol Actions
Dopamin-Beta-Hydroxylase (DBH).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Aszites-IgG1 der Maus in Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid.
Analysis Note
Immunhistochemie (Paraffin): Dopamin-β-Hydroxylase (Bestellnr. MAB308) Färbungsmuster/Morphologie in Rattenrückenmark. Gewebe wurde mit Citrat, pH 6,0, vorbehandelt. Diese Antikörper-Charge wurde im Verhältnis 1:300 mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt. Immunreaktivität wird prädominat auf den Spinalganglien (DRG) exprimiert.
Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Rattenrückenmark
Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Rattenrückenmark
Other Notes
Ersetzt: MAB394-250UG; MAB394-100UG; MAB394-25UG
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Glucocorticoid enhancement of memory requires arousal-induced noradrenergic activation in the basolateral amygdala.
Roozendaal, B; Okuda, S; Van der Zee, EA; McGaugh, JL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Michael D Schwartz et al.
eNeuro, 3(2) (2016-03-30)
Hypocretin 1 and 2 (Hcrts; also known as orexin A and B), excitatory neuropeptides synthesized in cells located in the tuberal hypothalamus, play a central role in the control of arousal. Hcrt inputs to the locus coeruleus norepinephrine (LC NE)
Differential activation of chemically identified neurons in the caudal nucleus of the solitary tract in non-entrained rats after intake of satiating vs. non-satiating meals.
Kreisler, AD; Davis, EA; Rinaman, L
Physiology & Behavior null
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB308 | 04053252577741 |