Dokumente
MAB2226
Sigma-Aldrich
Anti-Piccolo-Antikörper, Klon 4G3.3
clone 4G3.3, from mouse
Synonym(e):
presynaptic cytomatrix protein, Aczonin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G3.3, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 82% homology), rat (92% homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCLO(27445)
mouse ... Pclo(26875)
Allgemeine Beschreibung
Piccolo (präsynaptisches Zytomatrixprotein oder PCLO) kann als Gerüstprotein fungieren, das an der Organisation synaptischer aktiver Zonen beteiligt ist. Synaptische Vesikel docken in der aktiven Zone der Plasmamembran an chemischen Synapsen an und fusionieren dort. Es wird angenommen, dass die präsynaptische Zytoskelettmatrix (PCM), die mit der aktiven Zone assoziiert ist und sich zwischen den synaptischen Vesikeln befindet, daran beteiligt ist, die Neurotransmitterfreisetzungsstelle mit dem postsynaptischen Empfangsapparat in Verbindung zu halten. Der Kreislauf der synaptischen Vesikel ist ein mehrstufiger Prozess, an dem eine Reihe von Proteinen beteiligt sind. Zu den Komponenten des PCM, die diese Ereignisse steuern, gehören Bassoon (BSN), RIM (RBBP8), Oboe und Piccolo (PCLO) [bereitgestellt von ENTREZGENE].
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Piccolo.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein
Anwendung
Dieser Anti-Piccolo-Antikörper, Klon 4G3.3, ist zur Verwendung in WB und IH(P) für den Nachweis von Piccolo validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Synapse & Synaptische Biologie
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Bilder einer früheren Charge.
Piccolo-Färbemuster/-Morphologie auf Hirn-/Kleinhirngewebe der Maus. Gewebe vorbehandelt mit Citrat, pH-Wert 6,0, Antigen-Rückgewinnung. Eine frühere Charge des Antikörpers wurde mit IHC-Select-Detektionsreagenz mit HRP-DAB auf 1:300 verdünnt. Die Immunreaktivität ist auf die synaptische Verbindung von Neuronen in der Körnerschicht und Purkinje-Zellen beschränkt (Pfeil).
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an Rattenhirnlysat beurteilt.
Zielbeschreibung
547 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgMκ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rattenhirnlysat, Mauskleinhirn
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable