Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CLH2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
28
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CLH2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUC5AC(4586)
General description
Mucin-5AC (UniProt: P98088; auch bezeichnet als MUC5-AC, gastrisches Mucin, respiratorisches Glykoprotein 1, Mucin-5 Subtyp AC tracheobronchial, Tracheobronchiales Mucin 1. TBM) wird vom MUC5AC-Gen (auch als MUC5 bezeichnet) (Gen-ID: 4586) in Menschen kodiert. MUC5-AC ist ein gelbildendes Glykoprotein des gastrischen und respiratorischen Epithels, das die Schleimhäute vor Infektionen und chemischen Schädigungen schützt, indem es an eingeatmete Mikroorganismen und Partikel bindet, die anschließend durch das mukoziliäre Transportsystem entfernt werden. Es wird mit einem Signalpeptid (AA 1-27) synthetisiert, das später abgespalten wird, um die reife Form zu erzeugen. MUC5-AC durchläuft die C-, O- und N-Glykosylierung. Die O-Glykosylierung erfolgt am zweiten und letzten Threonin der Threonin/Serin-reichen Tandemwiederholungen TTPSPVPTTSTTSA. C-Mannosylierung in den Cystein-reichen Subdomänen ist eventuell erforderlich für die richtige Faltung dieser Regionen und für den Export aus dem endoplasmatischen Retikulum während der Biosynthese. An den N- und C-terminalen Enden befinden sich größere und komplexere Domänen, die reich an Cystein und an der Bildung von Mucin-Polymeren beteiligt sind. Zu diesen Domänen gehören Sequenzen, einschließlich die D1-, D2-, D” und D3-Domänen am N-Terminus und die D4-, C- und CK-Domänen am C-Terminus. MUC5-AC wird in einer Reihe von Karzinomen überexprimiert. (Literatur: Pothuraju, R., et al. (2020). Mol. Cancer, 19: Article 37; Perez-Vilar, J., et al. (2004). Glycobiology. 14(4); 325–337).
Immunogen
Richtet sich gegen ein synthetisches Peptid der MUC5AC-Tandemwiederholung.
Application
Der Anti-Mucin-MUC5AC-Antikörper, Klon CLH2, weist den Mucin-MUC5AC-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA, IP, WB, IC, IH(P) veröffentlicht und validiert.
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Tumormarker
Tumormarker
Western Blot: Klon CLH2 weist eine schwache Reaktivität mit einem hochmolekularen Abstrich auf, der für Mucin aus einem nativen Mucinextrakt aus normaler Magenschleimhaut und aus einem diffusen Magenkarzinom charakteristisch ist. Typische Verdünnung: 1:100.
Immunzytochemie
Immunhistochemie. Wirkungsvoll bei Gefrier- und Paraffinschnitten in einer Verdünnung von 1:1000 - 1:2000.
ELISA
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunzytochemie
Immunhistochemie. Wirkungsvoll bei Gefrier- und Paraffinschnitten in einer Verdünnung von 1:1000 - 1:2000.
ELISA
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper MAB2011 ist spezifisch für die MUC5AC-Tandemwiederholung von humanem Mucin. Keine Kreuzreaktivität mit anderen Peptiden von MUC2, 3, 6 oder 7.
Die Immunreaktivität von MAB2011 wurde in folgenden normalen humanen Epithelgeweben nachgewiesen: Bronchus, Endozervix, Magen und Gallenblase. Das vorherrschende Färbungsmuster in normalen Geweben ist perinukleär. Antikörper-Reaktivität wurde in den foveolaren und mukopeptischen Halszellen der normalen Magenschleimhaut beobachtet. Die Expression von MUC5AC wurde häufig in Magenkarzinomen beobachtet und kann auch als Marker für die gastrale Differenzierung verwendet werden.
Der CLH2-Antikörper weist eine schwache Reaktivität mit einem hochmolekularen Abstrich auf, der für Mucin aus einem nativen Mucinextrakt aus normaler Magenschleimhaut und aus einem diffusen Magenkarzinom charakteristisch ist.
Der Antikörper wurde durch die Immunisierung von Mäusen mit einer Tandemwiederholung eines synthetischen Peptids erzeugt. Der Antikörper erkennt die Sequenz TTSTTSAP innerhalb der Tandemwiederholung von MUC5AC (1). Zudem erkennt er sowohl glykosyliertes als auch unglykosyliertes MUC5AC.
Die Immunreaktivität von MAB2011 wurde in folgenden normalen humanen Epithelgeweben nachgewiesen: Bronchus, Endozervix, Magen und Gallenblase. Das vorherrschende Färbungsmuster in normalen Geweben ist perinukleär. Antikörper-Reaktivität wurde in den foveolaren und mukopeptischen Halszellen der normalen Magenschleimhaut beobachtet. Die Expression von MUC5AC wurde häufig in Magenkarzinomen beobachtet und kann auch als Marker für die gastrale Differenzierung verwendet werden.
Der CLH2-Antikörper weist eine schwache Reaktivität mit einem hochmolekularen Abstrich auf, der für Mucin aus einem nativen Mucinextrakt aus normaler Magenschleimhaut und aus einem diffusen Magenkarzinom charakteristisch ist.
Der Antikörper wurde durch die Immunisierung von Mäusen mit einer Tandemwiederholung eines synthetischen Peptids erzeugt. Der Antikörper erkennt die Sequenz TTSTTSAP innerhalb der Tandemwiederholung von MUC5AC (1). Zudem erkennt er sowohl glykosyliertes als auch unglykosyliertes MUC5AC.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig bei 1 mg/ml in 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M Natriumchlorid, 0,1 % Natriumazid, pH 7,6.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c