Fortfahren mit
M8IPFRAME
MultiScreen-HTS-Stützrahmen
Sterile, clear 96-well filter plate support frame for Avidin-biotin Linkages, DNA-binding Proteins, Affects Function, ELISPOT Assays & Protein Interaction Assays.
Synonym(e):
HTS-Stützrahmen, Stützrahmen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic plate
Quality Segment
sterility
sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
ELISPOT: suitable, activity assay: suitable (protein interaction)
plate size
96 wells , frame
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Platten-Artikelnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Millipores neues fließoptimiertes MultiScreen HTS+ Filterplattendesign reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenartikelnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS Vakuumverteiler
– Der MultiScreenHTS Vakuumverteiler wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Forschungskategorie
Nukleinsäure
Protein
Assays
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSVMHTS00MACF09604MSSLBPC
packaging
pkg of 10 plates
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 4 ea
packaging
pkg of 10 plates, pkg of 50 plates
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
acrylic plate
material
-
material
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plate
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
technique(s)
ELISPOT: suitable, activity assay: suitable (protein interaction)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
solubility assay: suitable
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400