Fortfahren mit
JMWP04700
Omnipore-Membranfilter
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5.0 μm pore size, 80 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
130 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
85 μm
pore size
5.0 μm pore size, 80 % porosity
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Filtercode: JMWP
Filtertyp: Siebfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fließraten und konstant hohe Qualität. (Bitte beachten Sie, dass Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Eigenschaften und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Filtration wässriger Lösungen
  • Klärung saurer und alkalischer Lösungen
  • HPLC-, UPLC-, LC-MS/MS-Filtration mobiler Phasen
  • Mikroplastikanalyse
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
JMWP14225JVWP04700JVWP01300
description
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
pore size
5.0 μm pore size, 80 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 80 % porosity
diam.
47 mm
diam.
142 mm
diam.
47 mm
diam.
13 mm
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omnipore-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)