IM1012
Anti-MTA3 (400-450) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Metastasis-associated gene 3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... MTA3(57504)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:500-1:5000)
Immunocytochemistry (1:300)
Immunoprecipitation (2-10 g/mg lysate)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
MCF7 cells
Sonstige Hinweise
Kumar R. 2003. Cell113, 142.
Simpson, A, et.al. 2001. Gene273, 29.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable