Merck
GM20/12EPDC
NovAseptic® GMP 2000 Mixing Head, Male Bearing(UNCD Coated)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
31171500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
316L stainless steel plate, EPDM rubber O-ring, ceramic bearing (Male Bearing UNCD coating)
parameter
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished and UNCD coated)
pH range
1-14
Quality Level
General description
Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435male Bearing UNCD coating: Ceramic Sic O ring: EPDM
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.
Packaging
The male bearing is packaged in a closed box.
Other Notes
Mixing Head/ Bar/Plate (316L) male Bearing UNCD coatedO ring: EPDM
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany