Merck
GF308
NT-3- Protein, human, rekombinant, tierfrei
Recombinant animal free human NT-3 is manufactured using all non-animal reagents.
Synonym(e):
NT3, Neurotrophin 3, HDNF, Nerve growth factor 2, Neurotrophic factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Neurotrophin3 (NT3) ist ein Mitglied der NGF-Familie neurotropher Faktoren (auch Neurotrophine genannt), die für die Differenzierung und das Überleben bestimmter neuronaler Unterpopulationen im zentralen und im peripheren Nervensystem erforderlich sind. Zur Familie der Neurotrophine gehören mindestens vier Proteine, einschließlich NGF, BDNF, NT3 und NT4/5. NT-3 wird von Neuronen des zentralen Nervensystems exprimiert und kann über die Trk-Rezeptoren Signale aussenden. NT-3 fördert das Wachstum und Überleben von Nerven- und Gliazellen. Die Aminosäurensequenz von humanem, murinem und Ratten-NT-3 sind identisch. Rekombinantes humanes NT-3 ist ein durch zwei 13,6 kDa Polypeptidmonomere (insgesamt 240 Aminosäurereste) gebildetes nicht kovalent verknüpftes Homodimer. NT-3-Sequenzen von Mensch und Maus sind identisch.
Produktherkunft: E. coli
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Rekombinantes, tierfreies humanes NT-3 wird unter Verwendung von Reagenzien hergestellt, die nicht von Tieren stammen.
Biochem/physiol Actions
Kreuzreaktivität
Keine
Physical form
Das Produkt wird vor der Gefriertrocknung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert. Das Produkt wird präsentiert in .
Rekombinantes, tierfreies humanes NT-3 wird unter Verwendung von Reagenzien hergestellt, die nicht von Tieren stammen
Preparation Note
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Analysis Note
Bioaktivitätsassay: Durch die Messung der dosisabhängigen Induktion der Cholin-Acetyl-Transferase-Aktivität in primären Septum-Zellkulturen des basalen Vorderhirns von Ratten wurde eine ED50 von 20 bis 50 ng/mL festgestellt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF30804053252691317