Fortfahren mit
GF101
CD40-Ligand-/TRAP-Protein, rekombinant, human
The CD40 Ligand (CD40L/TRAP protein) is a type II membrane protein which, effectuates the helper function of T cells on resting B cells.
Synonym(e):
CD154, TRAP, TNF-related activation protein, T cell antigen Gp39
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of sCD40L/TRAP; 1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CD40LG(959)
General description
Der CD40-Ligand (CD40L/TRAP) ist ein Membranprotein vom Typ II, das für die Helferfunktion von T-Zellen an ruhenden B-Zellen verantwortlich ist. GF101 ist ein 16,3-kDa-Protein, das 149 Aminosäurenreste enthält und die rezeptorbindende TNF-ähnliche Domäne von CD40L umfasst.
Produktherkunft: Rekombinant, human
Physical form
Sterilfiltriert und lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphat, pH-Wert 7,5.
Preparation Note
Das lyophilisierte Protein ist bei Raumtemperatur ein paar Wochen stabil, sollte idealerweise aber bei -20 ºC aufbewahrt werden. In Wasser auf 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Diese Lösung kann in anderen wässrigen Puffern verdünnt werden und bei 2–8 ºC eine Woche lang oder bei -20 ºC zur späteren Verwendung gelagert werden. Rekonstituiertes sCD40L/TRAP ist bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Gefrier-/Auftauzyklen haben eine signifikante Aktivitätsminderung zur Folge.
Analysis Note
Spezifische Aktivität: GF101 ist biologisch voll aktiv, was durch seine Fähigkeit ermittelt wurde, die Proliferation von HEK-BlueTMCD40-Reporterzellen zu stimulieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0576GF092IF002
description
The CD40 Ligand (CD40L/TRAP protein) is a type II membrane protein which, effectuates the helper function of T cells on resting B cells.
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
Human TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand), also called APO2 Ligand, is a cytotoxic protein which activates rapid apoptosis in tumor cells, but not in normal cells.
description
The Interferon-g protein (or IFN-gamma protein) is a lymphoid factor which possesses potent anti-viral activity.
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
-
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
-
biological source
human
biological source
human
UniProt accession no.
P29965
UniProt accession no.
P29965
UniProt accession no.
P50591
UniProt accession no.
P01579
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of sCD40L/TRAP; 1EU/μg)
impurities
-
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TRAIL/Apo2L; 1EU/μg)
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
Gene Information
human ... CD40LG(959)
Gene Information
human ... CD40LG(959)
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
Gene Information
human ... IFNG(3458)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)