Fortfahren mit
EZHAGG504
EZ-Pak Filter, 0,45 µm, 50 mm, grün, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green filter, gridded filter, General microbiological analysis
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, Semipermeable Membranen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
green filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE)
Feature:
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
green filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
50 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type wine
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
EZ-Pak-Filter bestehen aus Zellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm, sind grün mit Netzaufdruck und haben einen Durchmesser von 50 mm. Diese Filter zeichnen sich durch hohe Rückgewinnungsraten aus und eignen sich für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. EZ-Pak-Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung verbinden. Die grünen Membranen eignen sich hervorragend zum Erkennen von kleinen, transparenten und lichtdurchlässigen Kolonien
Application
Das EZ-Pak-System eignet sich zur Prüfung von Trink-, Flaschen- und Mineralwasser gemäß internationalen Standards. Diese Filter finden in der Kosmetik-, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie Anwendung. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Legal Information
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EZHABG504MSP000814EZHAWG504
matrix
MF-Millipore
matrix
MF-Millipore
matrix
MF-Millipore
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
material
green filter, mixed cellulose esters (MCE) , gridded filter
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE)
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE)
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , white filter
feature
easily wetted with water, individually wrapped, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing, clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3