Merck
DPLUS-1K
DirectLoad Plus 1-kb-DNA-Leiter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106514
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid (Reagent)
Quality Segment
packaging
vial of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
Eignet sich zur Verwendung als Elektrophoresemarker für DNA
Preparation Note
-20 °C für bis zu 24 Monate oder 4 °C für bis zu 12 Monate oder Raumtemperatur für bis zu sechs Monate.
Other Notes
Die DirectLoad Plus 1-kb-DNA-Leiter enthält 12 Fragmente, die aus PCR-Produkten erhalten werden, und doppelsträngige DNA, die mit geeigneten Restriktionsenzymen, die nach einer Phenolextraktion mit 10 mmol/l Tris-HCL (pH-Wert 8,0) und 10 mmol/l EDTA equilibriert wurden, aufgeschlossen wird.
Die DNA enthält Fragmente im Bereich von 100–10.000 Basenpaaren. Die 1.000- und 3.000-Basenpaar-Banden weisen eine verstärkte Intensität auf, um als Referenzpunkte zu dienen.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c