CHGE72TS375-P
Millipore Express® SHC, Kartusche
About This Item
Materialien
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Kerngröße
, polysulfone
Filtrationsfläche
0.96 m2
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Kartuschencode
Code 7