Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
application(s)
cell analysis
General description
3D-Zellkultur, einschließlich Biodruck, ermöglicht das Erstellen von physiologischeren Zellmodellen, da Zellen gleichzeitig mit Integrinen auf allen Zelloberflächen wechselwirken können, was zur Aktivierung der spezifischen Signalwege, die in traditionellen 2D-Zellkulturverfahren nicht aktiviert werden, führt. Hydrogele sind wassergequellte Polymere, welche die Kultivierung von Zellen in drei Dimensionen ermöglichen und tiefgreifende Auswirkungen auf die Zellentwicklung, -differenzierung, -migration und -funktion haben können. Neue Bereiche der Gewebezüchtung wie 3D-Biodruck nutzen UV-photovernetzte methacrylierte Hydrogelbiomaterialien (PEGMA, GelMA, HAMA und ColMA usw.), um Zellen einzukapseln und druckbare Biotinten herzustellen. Das PhotoGel-IRG, methacryliertes Gelatine-Hydrogel-Kit (CC323: CC323-1, CC323-2) basiert auf aufgereinigtem Schweinegelatinemethacrylat (GelMA), das beim Photovernetzen eine 3D-Umgebung für Zellen bereitstellt, die ihrer nativen Umgebung ähnelt. Gelatine aus denaturiertem Kollagen behält viele natürliche Zellbindungsmotive wie RGD- und MMP-Stellen. Neben dem Schweinegelatinemethacrylat enthält das Kit außerdem den Photoinitiator Irgacure 2959, mit dem Anwender ihre Photovernetzungsexperimente optimieren können (d. h. Verändern der Hydrogelsteifheit oder Gelierungsgeschwindigkeit). Gelatinemethacrylat wird aus 300 Bloom Gelatine vom Schwein, Typ A, hergestellt. Gelatinemakromere, die primäre Aminogruppen enthalten, wurden mit Methacrylsäureanhydrid (MA) umgesetzt, um Methacrylat-Seitengruppen hinzuzufügen. Das Gelatinemethacrylat erreicht einen Substitutionsgrad von > 70 % für maximale Vernetzung und einen Steifheitsbereich.PhotoGel ist eine Marke von Advance BioMatrix, Inc.
Application
Die Photovernetzung wird durch eine UV-Lichtquelle mit 365 nm eingeleitet.
Packaging
1 Kit
Analysis Note
Aussehen: Lyophilisiertes PulverGelatinegehalt: ≥ 1 GrammSterilität (USP-modifiziert): Kein WachstumpH-Wert: 6,0–8,0Transplantationseffizienz: ≥ 75%Zellkompatibilität: > 70 % Zellviabilität
Other Notes
CC323-2 (bei -20 °C lagern): Methacrylierte Gelatine, 2 x 500 mg (CS226405).
Hinweis: Das vollständige PhotoGellRG, methacryliertes Kollagenhydrogel-Kit (CC323) besteht aus CC323-1 und CC323-2, die separat verkauft werden.
Hinweis: Das vollständige PhotoGellRG, methacryliertes Kollagenhydrogel-Kit (CC323) besteht aus CC323-1 und CC323-2, die separat verkauft werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PhotoGel-IRG, methacrylierte Gelatine-Hydrogel-Kit
Lagerklasse
Artikel
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CC323-2 | 04061842348107 |