Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
6 x 175 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.540,00 |
Über diesen Artikel
form
liquid
packaging
pkg of 6 X 175 μg
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1. 0,5 -mg/ml-Stammlösung mit steriler PBS verdünnen, um eine 2,5-μg/ml-Arbeitslösung herzustellen.
2. Gefäße mit ECMatrix-411 zu 0,25 μg/cm2 beschichten (zum Beispiel: für einen Well einer 6-Well-Mikrotiterplatte 1 ml der 2,5-μg/ml-Arbeitslösung zugeben).
3. Für 1 Stunde bei 37 °C, 3 Stunden bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 4 °C inkubieren.
4. Vor dem Gebrauch die restliche Flüssigkeit von der beschichteten Oberfläche entfernen (nicht abspülen).
5. Zellen mit Accutase zu kleinen Klumpen lösen.
6. Zellen mit der gewünschten Dichte ausplattieren.
Hinweis: Lassen Sie die Platten nicht trocknen. Schleudern Sie die ganze Flüssigkeit in dem Röhrchen vor dem Gebrauch kurz nach unten. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen sind zu vermeiden.
Analysis Note
- Reinheit (SDS-PAGE): > 95 %
- Endotoxinprüfung: = 750 EU/mg
- Mykoplasmaprüfung: Negativ
- Sterilitätsprüfung: Negativ
- Integrin-Bindungsassay (kDa): ~ 10 nmol/l
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 6 X 175 μg | packaging pkg of 2 x 175 μg | packaging pkg of 100 mL | packaging pkg of 2 x 175 μg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ECMatrix-411 E8 Laminin-Substrat
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c