Fortfahren mit
CC160-100ML
ECMatrix-511 E8 Laminin-Substrat
Xeno-free laminin-511 coating for feeder-free pluripotent stem cell cultures, 100 mL (CHO-S derived, Ready-to-use)
Synonym(e):
Laminin coating
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
packaging
pkg of 100 mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
„Das ECMatrix-Substrat ermöglicht einen vereinfachten Workflow für die Verarbeitung humaner iPSC. Wie sparen Zeit, indem wir die Notwendigkeit zum Vorbeschichten unserer Kulturgefäße eliminieren und gleichzeitig hochwertige pluripotente Stammzellkulturen erhalten.“ - Forscher, Cell Therapy Bioprocessing Group.
„Humane ES-Zellen, die auf dem ECMatrix-Substrat wachsen, weisen eine hohe Zellviabilität sowie Proliferation auf und konnten nach mehreren Passagen differenzieren. Außerdem spart uns das Substrat Zeit, indem es die Notwendigkeit zum Vorbeschichten von Kulturgefäßen eliminiert.“ - Leitender Stammzellenforscher, Regenerative Medicine Process Development Group.
Humane pluripotente Stammzellen (ES- und iPS-Zellen) exprimieren α6β1 als Hauptintegrinspezies und können daher unter Feeder-freien Bedingungen in Kulturgefäßen, die mit seinem Bindungspartner Laminin-511 beschichtet sind, stabil erhalten werden und wachsen effizient. Laminin-511 eignet sich aufgrund seiner großen Molekülmasse und heterotrimeren Natur jedoch nicht für die Herstellung auf großem Maßstab. Die Gruppe um Professor Kiyotoshi Sekiguchi (Matrixome, Inc.) löste dieses Problem durch das Erzeugen eines rekombinanten E8-Fragments von Laminin-511 auf großem Maßstab bei gleichzeitiger Erhaltung der vollen Integrin-Bindungsaktivität.
Application
Xeno-freie Laminin-511-Beschichtung für Feeder-freie pluripotente Stammzellkulturen, 100 ml (aus CHO-S, gebrauchsfertig)
Features and Benefits
Das ECMatrix-511 E8 Laminin-Substrat kann zum Kultivieren von pluripotenten Stammzellen unter Feeder-freien Bedingungen eingesetzt werden und bietet gegenüber traditionellen Methoden zahlreihe zusätzliche Vorteile, zum Beispiel:
  • Tier-freies, Xeno-freies Format: Gleichbleibend über alle Chargen hinweg, kein Prescreening erforderlich
  • Keine Plattenvorbeschichtung erforderlich: Sparen Sie Zeit, indem Sie die Medien beim Passagieren von Zellen zugeben
  • Unterstützt das Passagieren von Einzelzellen ohne ROCKi: Ausgezeichnet für CRISPR-Editing oder Klonisolierung
  • Höhere Anhaftungs- und Wachstumsraten: Schneller zu Ihren Experimenten
  • Einfache Handhabung: Kein Kühlen von Verbrauchsmaterialien für Zellkulturen erforderlich
Packaging
100mL
Preparation Note
ECMatrix-511 E8 Laminin-Substrate sollten bei 2–8 °C gelagert werden. Mehrere Einfrier-Auftau-Zyklen vermeiden. Lichtgeschützt aufbewahren.
Verfahren mit Vorbeschichtung:
1. Gefäße mit ECMatrix-511 zu 0,25 μg/cm2 beschichten (zum Beispiel: für einen Well einer 6-Well-Mikrotiterplatte 1,5 ml zugeben).
2. Für 1 Stunde bei 37 °C, 3 Stunden bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 4 °C inkubieren.
3. Vor dem Gebrauch die restliche Flüssigkeit von der beschichteten Oberfläche entfernen (nicht abspülen).
4. Zellen mit Accutase zu kleinen Klumpen lösen.
5. Zellen mit der gewünschten Dichte ausplattieren.
Hinweis: Lassen Sie die Platten nicht austrocknen.
Analysis Note
  • Reinheit (SDS-PAGE): > 95 %
  • Endotoxinprüfung: = 750 EU/mg
  • Mykoplasmaprüfung: Negativ
  • Sterilitätsprüfung: Negativ
  • Integrin-Bindungsassay (kDa) = 10 nmol/l
Other Notes
1 x 100 ml ECMatrix-511 E8 Laminin-Substrat (1,6 μg/ml in rekombinanter HSA/PBS). In CHO-S-Zellen exprimiert.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CC160-350UGCC162-1050UGCC160-1050UG
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of 2 x 175 μg
packaging
pkg of 6 X 175 μg
packaging
pkg of 6 X 175 μg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ECMatrix-511 E8 Laminin-Substrat
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c