Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
form
solid
specific activity
25 units
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Caspase-8 gehört zur Cysteinproteasen-Familie des Interleukin-1β Converting Enzyme (ICE). Wie andere Caspasen, liegt auch Caspase-8 als inaktives Proenzym in Zellen vor. Während der Apoptose wird Procaspase-8 am Aspartatrest durch Selbst-Proteolyse und/oder Spaltung durch eine andere Caspase verarbeitet. Die verarbeitete Form von Caspase-8 besteht aus großen und kleinen Untereinheiten, die gemeinsam das aktive Enzym bilden. Die aktive Caspase-8 ist nachweislich an der Proteolyse von Poly-(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP), einem Enzym, das an der DNA-Reparatur und Genomerhaltung mitwirkt, beteiligt.
Die aktive, rekombinante, humane Caspase-8 wurde in E. coli exprimiert. Die exprimierte Capase-8 durchläuft eine spontane automatische Verarbeitung, um die für das aktive Enzym charakteristischen Untereinheiten zu erzeugen. Die rekombinante Caspase-8 spaltet bevorzugt die Substrate, die aus Konsensussequenz IETD (z. B. IETD-AFC und IETD-pNA) bestehen. Das rekombinante Enzym kann auch als positive Kontrolle in Caspase-Assays oder zum Bestimmen der Spezifizität von Caspase-Substraten eingesetzt werden. Empfohlene Verwendung: 0,5–1 Einheit für fluorometrische Caspase-Assays und 2–4 Einheiten für kolorimetrische Caspase-Assays. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Application
Empfohlene Verwendung: 0,5–1 Einheit für fluorometrische Caspase-Assays und 2–4 Einheiten für kolorimetrische Caspase-Assays.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Lyophilisiert. Mit 25 μl PBS mit 15 % Glycerin rekonstituieren.
Preparation Note
Bei -70 °C 3 bis 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Spezifische Aktivität: Wenn eine Einheit der rekombinanten Caspase-8 der Enzymaktivität entspricht, die 1 nmol des Caspase-Substrats IETD-pNA (pNA: Pnitroanalin) pro Stunde bei 37 °C in einer Reaktionslösung mit 50 mM HEPES, 50 mM NaCl, 0,1 % CHAPS, 10 mM EDTA, 5 % Glycerin und 10 mM DTT spaltet.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Specific caspase pathways are activated in the two stages of cerebral infarction.
A Benchoua,C Guegan,C Couriaud,H Hosseini,N Sampaio,D Morin,B Onteniente
The Journal of Neuroscience null
Jiro Fujita et al.
Microbiology and immunology, 47(6), 447-451 (2003-08-09)
In a previous study, we demonstrated anti-vimentin antibodies in sera of patients with interstitial pneumonia. We hypothesized that antibodies in sera might detect vimentin fragments formed during the process of apoptosis. To prove this, recombinant human vimentin was digested by