Merck
CBL2117
Anti-Interleukin-6-Antikörper, Klon B-E8
clone B-E8, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
IL-6, B-cell stimulatory factor 2, Interferon beta-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B-E8, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, Neutral
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
B-E8, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL6(3569)
Immunogen
Rekombinantes humanes IL-6.
Application
Blockiert die durch Interleukin-6 eingeleitete Proliferation von B9-Zellen: 20 pg des Antikörpers neutralisieren die Aktivität von 1 E IL-6. Es wird empfohlen, das Natriumazid vor dem Gebrauch in dieser Anwendung aus dem Antikörper zu entfernen.
Immunhistochemie an Schnellschnitten
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
Zytokine & Zytokinrezeptoren
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Weisen Sie Interleukin-6 mit diesem Anti-Interleukin-6-Antikörper, Klon B-E8, der zur Verwendung in ELISA, FC, IH, NEUT validiert wurde, nach.
Biochem/physiol Actions
Er erkennt natürliche und rekombinante Formen von humanem Interleukin-6 mit einer Affinität von 0,5 nmol/l. Er hemmt die Bindung von IL-6 an seine Rezeptoren und blockiert die durch Interleukin-6 eingeleitete Proliferation von B9-Zellen.
Physical form
Der monoklonale Antikörper wurde mittels Ionenaustauschchromatografie aus Gewebekulturüberstand aufgereinigt und wird als Flüssigkeit in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, geliefert.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8°C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: 04-1095
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CBL211704053252335280