Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 467,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
390, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
General description
Application
Immunhistochemie: Acteon-fixierte gefrorene Gewebeschnitte
Immunpräzipitation
Blockierung der Zelladhäsion: CBL1337 hemmt die Aggregation von mit einer Variante von CD31 transfizierten L-Zellen (DeLisser, 1993).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Analysis Note
Jurkat- und Raji-Zellen, Mandelgewebe
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone 390, Chemicon®, from rat | description clone HC1/6, Chemicon®, from mouse | description clone MBC 78.3, from mouse | description clone MEM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| clone 390, monoclonal | clone HC1/6, monoclonal | clone MBC 78.3, monoclonal | clone MEM-05, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human, canine | species reactivity human |
| Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PECAM-1-Antikörper, Klon 390
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?