product line
Auto2D®
compatibility
Auto2D® Electrophoresis Device
storage temp.
room temp
General description
Application
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Preparation Note
Legal Information
Protokolle
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Artikel
Durch das Auto2D® 2-D-Elektrophoresystem werden schwierige 2-D-Elektrophoreseverfahren auf schnelle, einfache und reproduzierbare Weise automatisiert. Lokalisieren Sie mit dem Auto2D®-System schwer auffindbare Proteine in weniger als zwei Stunden bei hoher Reproduzierbarkeit.
Verwandter Inhalt
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BM-1E | 04065266916287 |