Merck
AP307A
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) Alkaline Phosphatase conjugate
1.0 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Detect Rabbit IgG using this Goat anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) Alkaline Phosphatase conjugate validated for use in ELISA & WB.
Biochem/physiol Actions
Specific for rabbit IgG, heavy and light chain. The cross-reactivities of anti-rabbit IgG antibody are tested in an ELISA. Cross-reactivity to human and mouse IgG is <2% of the reactivity to the homologous antigen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP307A08436037123764