Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
13
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
donkey
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Detect Donkey Chicken IgY using this Donkey anti-Chicken IgY Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed validated for use in IF.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AP194C | 04053252737275 |