AP1145
Anti-IL13RA2 Mouse mAb (2E10)
liquid, clone 2E10, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Interleukin-13 Receptor αChain 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E10, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL13RA2(3598)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HeLa cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable