ABT405
Anti-KIF5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Kinesin heavy chain isoform 5A, Kinesin heavy chain neuron-specific 1, Neuronal kinesin heavy chain, NKHC, KIF5A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIF5A(3798)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected KIF5 in K562 cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KIF5 in K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable