ABT336
Anti-BCAR3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Breast cancer anti-estrogen resistance 3, NSP2, SH2D3B, Novel SH2-containing protein 2, SH2 domain-containing protein 3B, BCAR
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCAR3(8412)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BCAR3 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse kidney tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable