ABT151
Anti-Kinesin-like protein KIFC3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Kinesin-like protein KIFC3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIFC3(3801)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Kinesin-like protein KIFC3 in 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
ARPE-19 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable