Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITSN1(6453)
General description
Intersectin-1 ist ein Gerüstprotein, das die Clathrin-vermittelte Endozytose, den Vesikel-Verkehr und Signalwege für die Mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK) ermöglicht. Untersuchungen der funktionellen Verbindungen dieses Proteins ergaben, dass ITSN1 in verschiedenen Prozessen unterschiedliche Funktionen übernimmt, wie RAS-Aktivierung und Stimulation von Cdc42 zur Beschleunigung der Aktin-Assemblierung. Durch alternatives Spleißen werden 4 Isoformen erzeugt. Die Hauptisoformen sind ITSN1-L und ITSN1-S. Die ITSN1-Expression erfolgt in adultem/fetalem Gewebe ubiquitär, mit Ausnahme von Isoform 1, die vorwiegend im Gehirn vorkommt. In Muskeln, Milz, Skelettmuskulatur, Hoden, Herz, Eierstöcken und allen fetalen Geweben lässt sich die Expression am deutlichsten erkennen. Darüber hinaus sind die Neuronen im Gehirn von jungen Down-Syndrom- und prä-Alzheimer-Patienten prädisponiert für vergrößerte frühe Endosomen, die zu diesen pathologischen Prozessen beitragen können.
~ 150 kDa und ~ 200 kDa gemessen. Einer früheren Veröffentlichung zufolge weist die lange Isoform 200 kDa und die kurze Isoform 150 kDa auf (Okur, M., et al. Mol. Cell. Biol. 2014, 34(2):271). Bei höheren Antikörperkonzentrationen oder längerer Exposition können uncharakterisierte Banden nachgewiesen werden.
Immunogen
Epitop: SH3-Domäne des Intersektin-1-Proteins des Xenopus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der SH3-Domäne von Intersektin-1 des Xenopus entspricht.
Application
Anti-Intersektin-1 ist ein Antikörper gegen Intersektin-1 und wird in WB, ICC und IP verwendet.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde das Intersektin-1-Protein in HEK293T-Zellen nachgewiesen (Martin, N., et al. Mol Pharmacol 70:1643–1653, 2006)
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde Intersektin-1 (kurze und lange Isoform) aus Mäusehirnlysat ausgefällt (Martin, N., et al. Mol Pharmacol 70:1643–1653, 2006)
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde Intersektin-1 (kurze und lange Isoform) aus Mäusehirnlysat ausgefällt (Martin, N., et al. Mol Pharmacol 70:1643–1653, 2006)
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Lysat aus cytosolischem Rattenhirngewebe
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1000 wurde das Intersektin-1-Protein in 10 µg cytosolischem Rattenhirngewebe nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1000 wurde das Intersektin-1-Protein in 10 µg cytosolischem Rattenhirngewebe nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABS984 | 04055977115796 |