Merck
ABS97
Anti-KEAP1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cytosolic inhibitor of Nrf2, Kelch-like protein 19, INrf2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KEAP1(9817)
General description
Die antioxidative Abwehr wird bekanntermaßen durch verschiedene Mechanismen reguliert, darunter die Nutzung des Nuklearfaktor-Erythroid 2-verwandten Faktors 2 (Nrf2). Unter normalen physiologischen Bedingungen ist Nrf2 an das Kelch-ähnliche ECH-assoziierte Protein 1 (Keap1), einen zytoplasmischen Repressor, gebunden. Keap1 fungiert auch als Substratadapter für die Cullin3-abhängige Ubiquitinligase und ist für den Abbau von Proteosomen zudem auf Nrf2 gerichtet. Die Keap1-Funktion als Substratadapter wird bei physiologischem Stress deaktiviert. Bei derartigen Bedingungen dringen mehrere oxidative und elektrophile Stimuli, wie ROS, Diethylmalonat und bestimmte aus der Nrf2-Akkumulation resultierende Krankheitsprozesse in den Kern ein und aktivieren die Expression von ausgewählten Antioxidansgenen. Derartige Gene fördern die Detoxifizierung von ROS und anderen schädlichen Molekülen, die zur Karzinogenese beitragen.
~ 60–70 kDa gemessen.
In manchen Zelllysaten kann ein Dublett auftreten.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der Kelch-3-Region von menschlichem KEAP1 entspricht.
Epitop: Kelch-3-Region
Application
Der Anti-KEAP1-Antikörper weist den KEAP1-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in WB und IC in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Immunzytochemische Analyse: Mit 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde KEAP1 in A431- und HeLa-Zellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den Kelch-3-Region von KEAP1.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde KEAP1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS9704053252591310