Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CH25H(9023)
General description
Immunogen
Application
Signalisierung
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde CH25H in 10 µg THP-1-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABS562 | 04055977117042 |