ABS492
Anti-RhoGAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Rho GTPase-activating protein 1, CDC42 GTPase-activating protein, GTPase-activating protein rhoOGAP, Rho-related small GTPase protein activator, Rho-type GTPase-activating protein 1, p50-RhoGAP, RhoGAP1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARHGAP1(392)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected RhoGAP1 in HeLa cells (Schiel, J. A., et al. (2012). Nat Cell Biol. 14(10):1068-1078.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected RhoGAP1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable