Fortfahren mit
ABS236
Anti-Cytochrom P450 (scc)-Antikörper, AS 509–526
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial, CYPXIA1, Cholesterol desmolase, Cytochrome P450 11A1, Cytochrome P450(scc)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
€ 345,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Als Mitglied der Cytochrom P450-Familie, katalysiert das Cytochrom P450 Seitenketten-Spaltenzym (Side Chain Cleavage Enzyme, scc-Enzym) die Seitenketten-Spaltungsreaktion von Cholesterin zu Pregnenolon während des ersten Schritts der Steroid-Biosynthese. Es wird in bestimmten Organen, wie Eierstöcke, Nebenniere und Hoden, exprimiert. Ein CYP11A1-Mangel wird üblicherweise mit Nebenniereninsuffizienz und mit Störungen der Geschlechtsentwicklung (Disorder of Sex Development, DSD) unterschiedlichen Grades in Verbindung gebracht.
~ 52 kDa gemessen. In hochprozentigeren Gelen und bei längerer Exposition kann ein Spaltprodukt mit 8 kDa nachgewiesen werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von Cytochrom P450 (scc) entspricht, AS 509–526.
Application
Dieser Cytochrom P450 (scc)-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IHC zum Nachweis von Cytochrom P450 (scc) validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:4.000–8.000 wurde Cytochrom P450 (scc) in Nebennieren- und Hodengewebe von Ratten nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von Cytochrom P450 (scc), AS 509–526.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Nebennierengewebe-Lysat von Ratten.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,02 µg/ml diesess Antikörpers wurde Cytochrom P450 (scc) in 10 µg Nebennierengewebe-Lysat von Ratten nachgewiesen.
Kontrolle
Nebennierengewebe-Lysat von Ratten
Other Notes
Ersetzt: AB1294
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4500606AB1252SAB4500586
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P14137
UniProt accession no.
P11511
UniProt accession no.
P05181
UniProt accession no.
Q16696
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)