Merck
ABS2192
Anti-mPTGES-1
from rabbit
Synonym(e):
Prostaglandin E synthase, EC:5.3.99.3, Microsomal glutathione S-transferase 1-like 1, MGST1-L1, Microsomal prostaglandin E synthase 1, MPGES-1, p53-induced gene 12 protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on high sequence homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTGES(9536)
General description
Prostaglandin-E-Synthase (UniProt: O14684; auch EC:5.3.99.3, mikrosomale Glutathion-S-Transferase 1-like 1, MGST1-L1, mikrosomale Prostaglandin-E-Synthase 1, MPGES-1, p53-induziertes Gen-12-Protein) wird vom PTGES-Gen (Gen-ID: 9536) des Menschen kodiert. mPGES-1 ist ein integrales Multipass-Membranprotein, eine induzierbare und Glutathion-abhängige terminale Synthase im Signalweg für die Prostanoid-Biosynthese, die nach den Cyclooxygenasen (COX) wirkt und die Redoxreaktion von Prostaglandin-Endoperoxid H2 (PGH2) zu Prostaglandin E2 (PGE2) katalysiert. Funktionell betrachtet ist mPGES-1 an COX-2 gekoppelt und die Induktion dieser beiden Enzyme durch proinflammatorische Zytokine, Wachstumsfaktoren oder Endotoxin führt zu einem Anstieg der PGE2-Synthese durch inflammatorische Zellen. In Synovialfibroblasten und Makrophagen wird es zusammen mit COX-2 stark exprimiert. Bei Osteoarthritis werden mPGES-1 und COX-2 in den Chondrozyten und Synovialmembranzellen stark exprimiert. mPGES-1 spielt auch bei der Pathogenese von ischämischen Schlaganfällen und vielen neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle. Im Gehirn von Alzheimer-Patienten wird eine stärkere COX-2- und mPGES-1-Expression beobachtet. Bei mehreren Krebsarten wurde ebenfalls eine stärkere mPGES-Expression beschrieben, die mit der vaskulären Invasion und schlechteren Prognosen bei kolorektalen Karzinomen in Zusammenhang steht. A549- und DU145-Xenografts mit mPGES-1-Mangel weisen deutlich geringere Wachstumsraten auf. (Literatur: Korotkova, M. und Jakobsson, PJ (2014). Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 114, 64–69).
~ 17 kDa gemessen; 17,10 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Immunogen
His-markierte rekombinante menschliche mikrosomale Prostaglandin-E-Synthase in voller Länge.
Application
Dieser poyklonale Kaninchenantikörper Anti-mPTGES-1, Best.-Nr. ABS2192, ist zum Nachweis von Prostaglandin-E-Synthase bestimmt und wurde in der Immunhistochemie an Paraffin- und Gefrierschnitten, in Immunfluoreszenz-Anwendungen und Western Blots getestet.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:5.000 wurde mPTGES-1 in Mandel- und Plazentagewebe des Menschen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde mPTGES-1 in menschlichen Chondrozyten nachgewiesen (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74-9) und mit dem Wildtyp gemischte Gliakulturen (Straccia, M., et. al. (2013). Glia. 61(10):1607–19).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde mPTGES-1 in mit dem Wildtyp gemischten Gliakulturen nachgewiesen (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74–9).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde mPTGES-1 bei der mittels PNE gehemmten mPGES-1-Proteinexpression in IL-1-stimulierten SK-N-SH-Zellen nachgewiesen (Olajide, O.A., et. al. (2014). J Ethnopharmacol. 152(2):377–83).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde mPTGES-1 in frisch gefrorenem Gehirngewebe nachgewiesen (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74–9).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper dient zum spezifischen Nachweis von mPGES-1 bei Menschen.
Physical form
Format: Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenantiserum mit Azid.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting im rekombinanten mikrosomalen Prostaglandin-E-Synthase 1-Protein.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:10.000 dieses Antikörpers wurde mPTGES-1 im rekombinanten mikrosomalen Prostaglandin-E-Synthase 1-Protein nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS219204054839193613