Wichtige Dokumente
ABS2124
Sigma-Aldrich
Anti-Ferrochelatase
serum, from rabbit
Synonym(e):
Heme synthase, protoheme ferro-lyase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FECH(2235)
Allgemeine Beschreibung
Ferrochelatase, mitochondrial (UniProt: Q14164; auch bekannt als EC: 4.99.1.1, Häm-Synthase, Protohäm-Ferrolyase) wird vom FECH-Gen (Gen-ID: 2235) in Menschen kodiert. Ferrochelatase katalysiert die terminale Reaktion des biosynthetischen Häm-Signalwegs in allen Zellen. Es katalysiert die Insertion von Eisen(II) in Protoporphyrin IX, wodurch Häm entsteht. In eukaryotischen Zellen ist es in der Innenmembran der Mitochondrien lokalisiert, wobei seine aktive Stelle zur mitochondrialen Matrix gerichtet ist. Humane Ferrochelatase ist ein Homodimer, bei dem jede Untereinheit fünf Regionen aufweist: eine mitochondriale Lokalisierungssequenz, die N-terminale Domäne, zwei gefaltete Domänen und eine C-terminale Extension. Die aktive Tasche von Ferrochelatase besteht aus zwei hydrophoben „Lippen“ und einem hydrophilen Innenbereich. Die hydrophoben Lippen sind zur Innenmembran der Mitochondrien gerichtet und erleichtern die Passagierung des schwer löslichen Protoporphyrin IX-Substrats und des Häm-Produkts durch die Membran. Eine geringere Ferrochelatase-Aktivität lässt sich bei Patienten mit Protoporphyrie beobachten. Punktmutationen im FECH-Gen werden Berichten zufolge mit bestimmten Fällen von erythropoetischer Protoporphyrie in Verbindung gebracht.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper detektiert Ferrochelatase in Menschen und Mäusespezies. Er ist auf die reife Form von Ferrochelatase gerichtet.
Immunogen
Flag-getaggtes rekombinantes Fragment, das der reifen mitochondrialen Form von humaner Ferrochelatase mit 369 Aminosäuren (AS 55–423) entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde Ferrochelatase in differenzierten Erythroleukämiezellen der Maus nachgewiesen (Karr, S.R., et. al. (1988). Biochem J. 254(3):799–803).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Ferrochelatase in differenzierten Erythroleukämiezellen der Maus sowie in heterologen Zellen nachgewiesen. (Chen, W., et. al. (2010). Blood. 116(4):628–30; Anand, S., et. al. (2009). Clin Cancer Res. 15(10):3333–43; Medlock, A.E., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0135896).
Anti-Ferrochelatase, Best.-Nr. ABS2124, ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis von Ferrochelatase, mitochondrial, der für die Verwendung in der Immunpräzipitation und in Western Blots getestet wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in K562-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde Ferrochelatase in 10 µg K562-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 43 kDa gemessen; 47,86 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable