Fortfahren mit
ABN904
Anti-GAD65/67 Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Glutamate decarboxylase 2/Glutamate decarboxylase 1, 65 kDa/67kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65/67, Glutamate decarboxylase 65/67 kDa isoform
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human
Application:
IHC, WB
Citations:
34
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-GAD 65/67, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Glutamat-Decarboxylase 2/Glutamat-Decarboxylase 1 (UniProt: Q05329/Q99259; auch bekannt als 65-kDa/67-kDa-Glutaminsäure-Decarboxylase, GAD-65/67, 65/67-kDa-Isoform von Glutamat-Decarboxylase) wird vom Gen GAD2/GAD1 (auch GAD65/GAD67 genannt) (Gen-ID: 2572/2571) in Menschen kodiert. Die Glutamat-Decarboxylase-Isoformen werden im Gehirn exprimiert, wo sie an der Gamma-Aminobuttersäure (GABA)-Synthese beteiligt sind. Glutamat-Decarboxylase 2 wird auch im Pankreasgewebe exprimiert. GAD65 und GAD67 synthetisieren GABA an verschiedenen Stellen in der Zelle und in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. GAD1 ist in der Regel gleichmäßig in der Zelle verteilt, während die Isoform GAD2 vorwiegend an den Nervenenden lokalisiert ist. Infolge der GABA-Synthese durch GAD1 entsteht eine neuronale Aktivität, die als Synaptogenese bezeichnet wird und vor Nervenverletzungen schützt. Die GABA-Synthese durch die Isoform GAD2 hingegen führt zu einer Neurotransmissionsaktivität.
~ 60/62 kDa gemessen; 65,41/66,90 kDa für GAD2 bzw. GAD1 berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 14 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von humaner Glutamat-Decarboxylase 2 (GAD2) entspricht.
Epitop: C-Terminus
Application
Anti-GAD 65/67, Best.-Nr. ABN904, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf GAD2 und GAD1 von Mensch, Maus und Ratte gerichtet ist und in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde GAD 65/67 in humanen Cerebellum- sowie im Großhirnrindengewebe von Mäusen und Ratten nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert GAD2 und GAD1 in Menschen, Mäusen und Ratten. Er zielt auf ein Epitop in 14 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Hirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde GAD 65/67 in 10 µg menschlichem Hirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200232MAB5406MAB5406B
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q05329, Q99259
UniProt accession no.
Q05329
UniProt accession no.
Q99259
UniProt accession no.
Q99259
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, mouse, monkey, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-GAD 65/67
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash