Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
unconjugated
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rabbit, rat
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
GST-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-Bassoon entspricht.
~420 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Application
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Bassoon in Kleinhirngewebe der Ratte, menschlichem Großhirnrindengewebe, Dickdarmgewebe der Ratte, Dünndarmgewebe der Maus und Nierengewebe der Ratte nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Es wird erwartet, dass dieser Antikörper mit beiden Isoformen kreuzreagiert.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2-8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr stabil.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Bassoon in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Bassoon in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c