ABN1676M
Anti-Calcipressin-1
serum, from rabbit
Synonym(e):
RCAN-1, Down syndrome critical region protein 1 homolog, Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1, MCIP1, Regulator of calcineurin 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Rcan1(266766)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Calcipressin-1 in sympathetic neurons (Patel, A., et. al. (2015). Nat Commun. 6:10119).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Calcipressin-1 in SH-SY5Y cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable