Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRIM5(85363)
General description
Immunogen
Application
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde TRIM5-alpha in humanen Magenzellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde TRIM5-alpha in 15 µg Gewebelysaten aus dem humanen Magen, Thymus und Uterus nachgewiesen.
Gewebelysate aus dem humanen Magen, Thymus und Uterus
Other Notes
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABF206 | 04053252910555 |