Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
concentration
0.25 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr992)
Gene Information
human ... TEK(7010)
General description
Immunogen
Application
Analyse des Peptidinhibitionstests: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Phospho-TIE2/TEK (Tyr992) aus transfizierten HEK293T-Lysaten nach, wenn sie ohne oder mit Nicht-Phospho-Peptid vorinkubiert wurde, aber nicht, wenn sie mit Phospho-Peptid vorinkubiert wurde.
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-TIE2/TEK (Tyr992) in 10 µg mit Pervanadat behandeltem HUVEC-Zelllysat nach, nicht jedoch in unbehandeltem HUVEC-Zelllysat.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 0.25 mg/mL, from rabbit | description clone Ab33, Milli-Mark®, from mouse | description affinity isolated antibody |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| technique(s) western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable (peptide) | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, ELISA: 1:5000 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?