ABE798
Anti-KPNA6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Importin subunit alpha-7, Karyopherin subunit alpha-6
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KPNA6(23633)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KPNA6 in HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable